Läs mer
Buerkle™ Omrörarpaddel av polypropen
Produktkod. 11981531 Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
Total Length: 1.71 m
Total length: 1.17 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11981531
Brand: Buerkle™ 82033150
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Omrörarpaddel av polypropen för skonsam omrörning i plast- och glasbehållare.
Omrörarpaddel av polypropen för skonsam omrörning i plast- och glasbehållare.
  • Polypropen
  • Splittersäker
  • Varptålig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Färg Grå
Beskrivning Total längd 171 cm
För användning med (applikation) För skonsam omrörning i plast- och glasbehållare
Bredd (metrisk) 167 mm
Diameter (metrisk) 20 mm (Rod Diameter)
Längd (metrisk) Total Length: 1.71 m
Material Polypropen
Kvantitet 1 st.
Typ Omrörande paddel