Läs mer
Buerkle™ Omrörarpaddel av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Längd (metrisk):
Total Length: 1.71 m
Total length: 1.17 m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Omrörarpaddel av polypropen för skonsam omrörning i plast- och glasbehållare.
- Polypropen
- Splittersäker
- Varptålig
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Grå |
| Beskrivning | Total längd 117 cm |
| För användning med (applikation) | För skonsam omrörning i plast- och glasbehållare |
| Längd (engelska) | 6,1 tum |
| Vikt (metrisk) | 0.24 kg |
| Bredd (metrisk) | 130 mm |
| Diameter (metrisk) | 20 mm (Rod Diameter) |
| Längd (metrisk) | Total length: 1.17 m |
| Material | Polypropen |
| Visa mer |