Läs mer
Kartell™ Omrörarpaddlar av polypropen
Produktkod. 10566961
Change view
Storlek:
39 mm B x 15 mm H
57 mm bredd
65 mm B x 78 mm H
98,5 mm bredd
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
10566961 57 mm bredd Paket med 5
11308623 39 mm B x 15 mm H Varje
11368623 65 mm B x 78 mm H Varje
10294471 98,5 mm bredd Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10566961 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0043100
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen och stål för styrka, hållbarhet och kemikaliebeständighet. Kartel™ Omröringspaddlar av polypropylen ger en robust variation av paddlar för att passa alla omrörningsbehov.
  • Stålstång täckt med polypropen ger en stark anslutning till omröraren
  • Stålstänger: 8 dia. x 350 mmL passar standard omrörare
  • Polypropenblad är premanent fästa vid stängerna för stabilitet
    • Fast propeller för virvelomrörning
    • U-form för långsammare men kraftigare agitation
    • Två storlekar av svängbara pumphjul gör att bladen kan föras in genom en liten öppning och sedan dras ut helt för omrörning
Specifikationer
Beskrivning Hopfällbar paddel, skjuts ut helt under omrörning
Storlek 57 mm bredd
Typ Omrörande paddel
Bredd (metrisk) 57 mm
Material Paddel av polypropen, stålstång täckt med polypropen