Läs mer
Kartell™ Omrörarpaddlar av polypropen
Produktkod. 11308623
Change view
Storlek:
39 mm B x 15 mm H
57 mm bredd
65 mm B x 78 mm H
98,5 mm bredd
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek unitSize
11308623 39 mm B x 15 mm H Varje
11368623 65 mm B x 78 mm H Varje
10566961 57 mm bredd Paket med 5
10294471 98,5 mm bredd Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11308623 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0042800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00 SEK
    171.74 SEK / Paket med 1
    Save 26.26 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen och stål för styrka, hållbarhet och kemikaliebeständighet. Kartel™ Omröringspaddlar av polypropylen ger en robust variation av paddlar för att passa alla omrörningsbehov.
  • Stålstång täckt med polypropen ger en stark anslutning till omröraren
  • Stålstänger: 8 dia. x 350 mmL passar standard omrörare
  • Polypropenblad är premanent fästa vid stängerna för stabilitet
    • Fast propeller för virvelomrörning
    • U-form för långsammare men kraftigare agitation
    • Två storlekar av svängbara pumphjul gör att bladen kan föras in genom en liten öppning och sedan dras ut helt för omrörning
Specifications
Beskrivning Två fasta blad för virvelomrörning
Höjd (metrisk) 15 mm
Storlek 39 mm B x 15 mm H
Typ Omrörande paddel
Bredd (metrisk) 39 mm