Läs mer
Kartell™ Omrörarpaddlar av polypropen
Produktkod. 11368623
Change view
Storlek:
39 mm B x 15 mm H
57 mm bredd
65 mm B x 78 mm H
98,5 mm bredd
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11368623 65 mm B x 78 mm H Varje
11308623 39 mm B x 15 mm H Varje
10566961 57 mm bredd Paket med 5
10294471 98,5 mm bredd Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11368623 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0043000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    281.00 SEK
    182.35 SEK / Paket med 1
    Save 98.65 SEK
    35% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Tillverkad av polypropen och stål för styrka, hållbarhet och kemikaliebeständighet. Kartel™ Omröringspaddlar av polypropylen ger en robust variation av paddlar för att passa alla omrörningsbehov.
  • Stålstång täckt med polypropen ger en stark anslutning till omröraren
  • Stålstänger: 8 dia. x 350 mmL passar standard omrörare
  • Polypropenblad är premanent fästa vid stängerna för stabilitet
    • Fast propeller för virvelomrörning
    • U-form för långsammare men kraftigare agitation
    • Två storlekar av svängbara pumphjul gör att bladen kan föras in genom en liten öppning och sedan dras ut helt för omrörning
Specifikationer
Beskrivning U-formad för långsam, kraftig omrörning
Höjd (metrisk) 78 mm
Storlek 65 mm B x 78 mm H
Typ Omrörande paddel
Bredd (metrisk) 65 mm