Läs mer
Kartell™ Omrörarpaddlar av polypropen
Storlek:
39 mm W x 15 mm H
57 mm W
65 mm W x 78 mm H
98.5 mm W
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Beskrivning
- Stålstång täckt med polypropen ger en stark anslutning till omröraren
- Stålstänger: 8 dia. x 350 mmL passar standard omrörare
- Polypropenblad är premanent fästa vid stängerna för stabilitet
- Fast propeller för virvelomrörning
- U-form för långsammare men kraftigare agitation
- Två storlekar av svängbara pumphjul gör att bladen kan föras in genom en liten öppning och sedan dras ut helt för omrörning
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Två fasta blad för virvelomrörning |
| Höjd (metrisk) | 15 mm |
| Storlek | 39 mm W x 15 mm H |
| Typ | Omrörande paddel |
| Bredd (metrisk) | 39 mm |