Läs mer
VITLAB™ Omrörarstav av polypropen
Produktkod. 15232809
Change view
Längd (metrisk):
245 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. Längd (metrisk) unitSize
15232809 245 mm Paket med 10
1 options
Produktkod. 15232809 Leverantör VITLAB™ Leverantörsnummer 80828
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett utmärkt val för att blanda kemikalier och vätskor i laboratoriet för allmänna ändamål.
  • Spatelformad förlängning
  • För effektiv manuell omrörning av små volymer
  • 245 mm lång
Specifikationer
Färg Vitt
För användning med (applikation) Effektiv manuell omrörning av små volymer
Längd (metrisk) 245 mm