Läs mer
Multiroir™ Modulärt förvaringsblock av polypropen
Produktkod. 11794581
Change view
Kapacitet (metrisk):
7,2 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11794581 7,2 l Varje
1 options
Produktkod. 11794581 Leverantör Multiroir™ Leverantörsnummer 12109
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1910.00 SEK
    920.84 SEK / Paket med 1
    Save 989.16 SEK
    51% Av
Beräknad leverans: 17-11-2026
Placera den mångsidiga Multiroir™ Modulärt förvaringsblock av polystyren på en bänk, fäst det på väggen eller häng det under en hylla. Dess totala kapacitet bestående av lådor i olika storlekar är 7,2 liter.
  • Placeras på bänk, skruvas fast i väggen eller hängs upp under en hylla
  • Polystyrenlåda och ABS vita väggar
  • Levereras komplett med transparenta lådor
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 7,2 l
Färg Genomskinlig
Material Polypropen
Form Rektangulär
Antal platser 1 vardera
Produkttyp Förvaringsblock
Kvantitet 1 vardera
Mått (L x B x H) 263 x 22 x 182 mm
Längd (metrisk) 263 mm
Höjd (metrisk) interiör 182 mm