Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Genomskinlig
Grön
Gult
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
- Includes cover
- Dimension (L x W x H): 67 x 67 x 45mm
- 16 cavities
- Stackable for efficient storage
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Orange |