Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Produktkod. 15522330 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Färg:
Blått
Genomskinlig
Grön
Gult
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg unitSize
15522330 Gult Paket med 5
15502330 Blått Paket med 5
15512330 Orange Paket med 5
15532330 Genomskinlig Paket med 5
15582320 Grön Paket med 5
15592320 Rosa Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15522330
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperature resistant from -80° up to +100°.
  • For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
  • Includes cover
  • Dimension (L x W x H): 67 x 67 x 45mm
  • 16 cavities
  • Stackable for efficient storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Gult