Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Produktkod. 15532330 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Genomskinlig
Grön
Gult
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15532330
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperature resistant from -80° up to +100°.
  • For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
  • Includes cover
  • Dimension (L x W x H): 67 x 67 x 45mm
  • 16 cavities
  • Stackable for efficient storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Genomskinlig