Läs mer
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable Produktkod.: 15502330
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable
Produktkod. p-7113854 Handla allt Fisherbrand Produkter
Blue, Paket med 5
Färg:
Blue
Green
Orange
Pink
Transparent
Yellow
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 15502330
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Temperature resistant from -80° up to +100°.
  • For 1.5mL, 1.8mL, 2mL vials or 2mL shell vials
  • Includes cover
  • Dimension (L x W x H): 67 x 67 x 45mm
  • 16 cavities
  • Stackable for efficient storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blue
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Fisherbrand™ Polypropylene Storage Box with lid, Autoclavable >