Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringslåda av polypropen med lock, autoklaverbar, för huvudflaskor
Produktkod. 12381113 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Antal platser:
25
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Antal platser Förpackningsstorlek
12381113 25 Varje
1 options
Produktkod. 12381113
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturbeständig från -80° upp till +100° .
  • För 5 mL, 10 mL och 20 mL Headspace-flaskor
  • Blått
  • Inkluderar lock
  • L x B xH: 130 x 130 x 102 mm
  • 25 hålrum
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antal platser 25