Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsboxar av polypropen med lock, autoklaverbara, alfanumeriskt kodade
Produktkod. 12692495 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Genomskinlig
Gult
Klart
Orange
Rosa
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
12692495 Blått Varje
12602505 Rosa Varje
12612505 Gult Varje
12622505 Klart Varje
12632505 Genomskinlig Varje
12682495 Orange Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12692495
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Temperaturbeständig från -80° upp till +100° .
  • För 1,5 mL, 1,8 mL, 2 mL flaskor eller 2 mL skalflaskor
  • Inkluderar lock
  • Mått (L x B x H): 130 x 130 x 45 mm
  • 81 kaviteter med alfanumerisk kodning av alla 4 marginalerna samt kaviteterna i botten
  • Med alfanumerisk indexering för enklare identifiering av flaskan
  • Stapelbar för effektiv förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått