Läs mer
Fisherbrand™ Förvaringsboxar av polypropen med lock, autoklaverbara, för EPA-flaskor
Produktkod. 12652465 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Mått (L x B x H):
130 x 130 x 80 mm
130 x 130 x 105 mm
För användning med (utrustning):
För 20 ml EPA-flaskor
För 30 ml, 40 ml EPA-flaskor
Antal platser:
10 hålrum
16 hålrum
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B x H) För användning med (utrustning) Antal platser unitSize
12652465 130 x 130 x 105 mm För 30 ml, 40 ml EPA-flaskor 10 hålrum Varje
12652505 130 x 130 x 80 mm För 20 ml EPA-flaskor 16 hålrum Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12652465
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Temperaturbeständig från -80° upp till +100° .
  • Förvaringslåda
  • Inkluderar lock
  • Med alfanumerisk indexering för enklare identifiering av flaskan
  • Stapelbar för effektiv förvaring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Violett
För användning med (utrustning) För 30 ml, 40 ml EPA-flaskor
Antal platser 10 hålrum
Mått (L x B x H) 130 x 130 x 105 mm