Läs mer
Azpack™ Polypropylene Storage Container
Produktkod. 11388053
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
110 ml
13 000 ml
1800 ml
2250 ml
250 ml
3000 ml
370 ml
3750 ml
4350 ml
500 ml
6500 ml
750 ml
7500 ml
Mått (L x B x H):
135 x 135 x 50 mm
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
195 x 140 x 60 mm
220 x 155 mm (B x H)
230 x 98 mm (B x H)
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
270 x 270 x 125 mm
325 x 235 x 145 mm
335 x 335 x 165 mm
85 x 100 mm (B x H)
85 x 37 mm (B x H)
85 x 70 mm (B x H)
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Mått (L x B x H) Form unitSize
11388053 4350 ml 220 x 155 mm (B x H) Rund Varje
11378063 2250 ml 235 x 170 x 85 mm Rektangulär Varje
11358063 1000 ml 195 x 140 x 60 mm Rektangulär Varje
11388063 3750 ml 270 x 195 x 105 mm Rektangulär Varje
11398063 7500 ml 325 x 235 x 145 mm Rektangulär Varje
11348063 750 ml 175 x 120 x 60 mm Rektangulär Varje
12378288 110 ml 85 x 37 mm (B x H) Rund Varje
12388288 250 ml 85 x 70 mm (B x H) Rund Varje
11378053 3000 ml 230 x 98 mm (B x H) Rund Varje
11368053 370 ml 85 x 100 mm (B x H) Rund Varje
11338063 13 000 ml 335 x 335 x 165 mm Fyrkantig Varje
11308063 1800 ml 140 x 140 x 140 mm Fyrkantig Varje
11398053 500 ml 135 x 135 x 50 mm Fyrkantig Varje
11328063 6500 ml 270 x 270 x 125 mm Fyrkantig Varje
14 options
Produktkod. 11388053
Brand: Azpack™ 11388053
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
  • Professional food storage quality
  • Lid styled for easy opening and resealing
  • 100% airtight
  • Clear polypropylene material
  • Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 4350 ml
Certifikat och efterlevnad 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Förslutningstyp Snap-on Lid
Färg Clear
Material Polypropylene
Form Rund
För användning med (applikation) Storage
Inkluderar Snap-On Lid
Produkttyp Storage Box
Kvantitet 1 Each
Mått (L x B x H) 220 x 155 mm (B x H)
Längd (metrisk) 205 mm
Bredd (metrisk) 150 mm
Bredd (metrisk) Interiör 190 to 200 mm
Höjd (metrisk) 155 mm
Höjd (metrisk) interiör 144 to 150 mm