Läs mer
Azpack™ Polypropylene Storage Container
Produktkod. 12378288
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
110 ml
13 000 ml
1800 ml
2250 ml
250 ml
3000 ml
370 ml
3750 ml
4350 ml
500 ml
6500 ml
750 ml
7500 ml
Mått (L x B x H):
135 x 135 x 50 mm
140 x 140 x 140 mm
175 x 120 x 60 mm
195 x 140 x 60 mm
220 x 155 mm (B x H)
230 x 98 mm (B x H)
235 x 170 x 85 mm
270 x 195 x 105 mm
270 x 270 x 125 mm
325 x 235 x 145 mm
335 x 335 x 165 mm
85 x 100 mm (B x H)
85 x 37 mm (B x H)
85 x 70 mm (B x H)
Form:
Fyrkantig
Rektangulär
Rund
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12378288
Brand: Azpack™ 12378288
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Keep food safe and ingredients fresh. Azpack™ Polypropylene Storage Container includes a snap on, airtight lid.
  • Professional food storage quality
  • Lid styled for easy opening and resealing
  • 100% airtight
  • Clear polypropylene material
  • Safe for dishwasher, microwave and fridge/freezer
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 110 ml
Certifikat och efterlevnad 2002/72/EC, BSEN 1186:2002
Förslutningstyp Snap-on Lid
Färg Clear
Material Polypropylene
Form Rund
För användning med (applikation) Storage
Inkluderar Snap-On Lid
Produkttyp Storage Box
Kvantitet 1 Each
Mått (L x B x H) 85 x 37 mm (B x H)
Längd (metrisk) 80 mm
Bredd (metrisk) 35 mm
Bredd (metrisk) Interiör 65 to 75 mm
Höjd (metrisk) 37 mm
Höjd (metrisk) interiör 33 to 34 mm