Läs mer
Fisherbrand™ Polypropen 100 Placera Slide Box
Produktkod. 11771476 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Färg:
Blått
Rött
Vitt
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg Förpackningsstorlek
11771476 Blått Varje
11791476 Vitt Varje
11781476 Rött Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11771476
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Förvara och transportera objektglasen säkert med hållbara polypropenfodral. Fisherbrand™ Polypropylene 100 Place Slide Box förvarar 100 objektglas i standardstorlek i en säker låda med ett gångjärnsförsett, låslåslock.
  • Formgjuten polypropenlåda rymmer 100 objektglas i säkra spår
  • Det gångjärnsförsedda locket är säkert stängt med spärrlås
  • Inkluderar inventeringsark för objektglas för enkel identifiering
  • Stapelbara fodral inkluderar fötter för maximal stabilitet
  • Rejäla fodral utan foder
Specifikationer
Typ Skjutförvaringslåda
Glidkapacitet 100
Färg Blått
Enheten håller 100 (25 x 75 mm och 1 x 3 tum mikroskopobjektglas)
Mått (L x B x H) 210 x 169 x 37 mm
För användning med (utrustning) 25 x 75 mm och 1 x 3 tums mikroskopobjektglas
Höjd (metrisk) 37 mm
Inkluderar Skjut ID-kort
Längd (metrisk) 210 mm
Material Polypropen
Kvantitet 1 st
Form Rektangulär
Bredd (metrisk) 169 mm