Läs mer
Gosselin™ Rak behållare av polypropen med skruvlock
Beskrivning
- Används i kliniska och industriella applikationer
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Behållare |
| Material | Polypropen |
| Sterilitet | Sterila |
| Kapacitet (metrisk) | 40 mL |
| Certifikat och efterlevnad | EC N 1935/2004, ISO 11137: STERIL SAL 10-3 |
| Stängningsfärg | Rött |
| Stängningsmaterial | LDPE |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Färg | Naturlig |
| Kvantitet | 100/påse |