Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Plast rak slangkoppling
Trådstorlek:
GL14
GL18
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Beskrivning
- Autoklaveringsbar
- Finns i två olika trådstorlekar
- Silikontätning
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| För användning med | För skruvlock med hål |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Trådstorlek | GL14 |
| Form | Rak |
| Produkttyp | Rak slanganslutning |