Läs mer
Lenz Laborglasinstrumente™ Plast rak slangkoppling
Produktkod. p-8006066
Trådstorlek:
GL14
GL18
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Varje
Produktkod. 12303379
Brand: Lenz Laborglasinstrumente™ 01350001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För anslutning av skruvlock med hål. Lenz Laborglasinstrumente™ Plast raka slanganslutningar är gjorda av polypropen.
  • Autoklaveringsbar
  • Finns i två olika trådstorlekar
  • Silikontätning
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
För användning med För skruvlock med hål
Förpackningsmängd 10-pack
Trådstorlek GL18
Form Rak
Produkttyp Rak slanganslutning