Läs mer
Cole-Parmer™ Skottpanelmonterad Slang Hulling, Quick-Disconnect x Barber, Polypropylen
Produktkod. 15297658
:
Slangstorlek: 0,5 tum ID
Produktkod. 15297658
Brand: Cole-Parmer™ 3130326
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Cole-Parmer™ Skottpanelmonterad slangstång, polypropen är en snabbkopplare med högt flöde för enkel och effektiv drift.
  • Högflödessnabbkopplingar består av en kropp och en insats (beställ beslagshalvor separat).
  • Plugga insatsen i kopplingskroppen för att —ansluta kopplingshalvorna låses omedelbart på plats.
  • För att koppla loss kopplingshalvorna, tryck helt enkelt på knappen på kopplingskroppen.
  • Alla beslagskroppar har 316 SS spärrfjädrar och EPDM-tätningar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Material Polypropen
Min. Driftstemperatur (metrisk) 0 °C
Förpackningsmängd 1 förpackning
Slangstorlek 0,5 tum ID
Steriliseringsmetod Etylenoxid, Gamma
Maximalt tryck 60 psi
Vakuumnivå Max: 698 mm HG
Max. Driftstemperatur (metrisk) 71 °C
Produkttyp Skottpanelmonterad slang Barb