Läs mer
BRAND™ Raka slangadaptrar
Produktkod. 11858321 Handla allt Brand Produkter
Change view
För användning med:
3 till 5 mm ID och 6 till 10 mm ID
3 till 5 mm ID och 9 till 13 mm I.D.
6 till 10 mm ID och 9 till 13 mm ID
Total längd (metrisk):
55 mm
59 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11858321 3 till 5 mm ID och 6 till 10 mm ID 55 mm Paket med 10
11878321 3 till 5 mm ID och 9 till 13 mm I.D. 55 mm Paket med 10
11868321 6 till 10 mm ID och 9 till 13 mm ID 59 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11858321 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 152605
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av polypropen. BRAND™ Raka slangadaptrar ansluter slangar med olika diametrar.
  • Tillverkad av polypropen
  • Ansluter rör med olika diametrar
  • Genomskinligt
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Total längd (metrisk) 55 mm
För användning med 3 till 5 mm ID och 6 till 10 mm ID
För användning med (applikation) Anslutningsslang med olika innerdiametrar
Förpackningsmängd 10-pack
Form Rak
Färg Genomskinligt