Läs mer
BRAND™ Raka slangadaptrar
Handla allt Brand Produkter
För användning med:
3 till 5 mm ID och 6 till 10 mm ID
3 till 5 mm innerdiameter och 9 till 13 mm innerdiameter
6 till 10 mm ID och 9 till 13 mm ID
Total längd (metrisk):
55 mm
59 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Manufactured from polypropylene
- Connects tubing of different diameters
- Translucent
- Autoclavable
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Total längd (metrisk) | 55 mm |
| För användning med | 3 till 5 mm innerdiameter och 9 till 13 mm innerdiameter |
| Förpackningsmängd | 10 |
| Form | Straight |
| Färg | Translucent |