Beskrivning
- Tillverkad av genomskinlig polypropen
- Kantad för att passa en mängd olika slangdiametrar
- Rak form
- Autoklaveringsbar
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Total längd (metrisk) | 57 mm |
| För användning med | 9 till 13 mm slang ID |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Form | Rak |
| Färg | Genomskinligt |
| Produkttyp | Rak slangkoppling |