Läs mer
BRAND™ Genomskinlig polypropen raka slangkopplingar
Produktkod. 11894140 Handla allt Brand Produkter
Change view
Total längd (metrisk):
47 mm
55 mm
57 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Total längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11894140 47 mm Paket med 10
11833970 55 mm Paket med 10
10737391 57 mm Paket med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11894140 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 152705
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28037
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av genomskinlig polypropen. BRAND™ Genomskinliga raka slanganslutningar av polypropen är räfflade för att passa en mängd olika slangdiametrar.
  • Tillverkad av genomskinlig polypropen
  • Kantad för att passa en mängd olika slangdiametrar
  • Rak form
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Total längd (metrisk) 47 mm
För användning med 3 till 5 mm slang ID
Förpackningsmängd 10-pack
Form Rak
Färg Genomskinligt
Produkttyp Rak slangkoppling