Läs mer
BRAND™ Genomskinlig polypropen raka slangkopplingar
Produktkod. p-8000583 Handla allt Brand Produkter
Total längd (metrisk):
47 mm
55 mm
57 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. 11833970
Brand: BRAND™ 152710
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av genomskinlig polypropen. BRAND™ Genomskinliga raka slanganslutningar av polypropen är räfflade för att passa en mängd olika slangdiametrar.
  • Tillverkad av genomskinlig polypropen
  • Kantad för att passa en mängd olika slangdiametrar
  • Rak form
  • Autoklaveringsbar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Total längd (metrisk) 55 mm
För användning med 6 till 10 mm slang ID
Förpackningsmängd 10-pack
Form Rak
Färg Genomskinligt
Produkttyp Rak slangkoppling