Läs mer
Technical Service Consultants™ Polypropylene Swab
Produktkod. 11330945
Tips Typ:
Viskos/Dacron
Förpackningsstorlek:
Paket med 500
Produktkod. 11330945
Brand: Technical Service Consultants™ TS/19M
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
  • Extensive range of swabs available with a choice of swab shafts including white birchwood, polypropylene (flexible) and polystyrene (breakable)
  • Tips are formed from pure cotton, alginate and cotton
  • Gamma irradiated to ensure a SAL of at least 10-6
Specifikationer
Inkluderar White birchwood, Polypropylene (flexible) and Polystyrene (breakable)
Sterilitet Sterile
Spetsmaterial Cotton
Tips Typ Viskos/Dacron
Antal per förpackning 500Pack
Kvantitet 500Pack
Produkttyp Swab