Läs mer
BD Plastipak™ 50 ml Luer-Lok™ Spruta, Amber
Beskrivning
- Läcktät även under högt tryck med låsfunktion
- Gradvis och kontrollerad rörelse av kolven
- Noggrannhet och säkerhet, med ogenomskinlig kropp för skydd av fotokänsliga läkemedel
- Luer-Lok™ nålnavet kan låsas säkert på sprutan
- Fri från latex, DEHP och PVC
- Särskilt lämplig för automatisk infusionsutrustning, såsom sprutdrivare, pumpar, etc.
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE-märkt |
| Material | Polypropen, Polypropen (nav) |
| Färg | Opak/Amber |
| Diameter (metrisk) Yttre | 29.4 mm |
| Latexfri | Ja |
| Längd (metrisk) | 133 mm |
| Produkttyp | spruta |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Examen | 1 mL |
| Kvantitet | 60 Pk. |
| Visa mer |