Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ No-Wire Halvställ för provrör
Handla allt SP Scienceware Produkter
Positioner:
6
12
30
Beskrivning
- Polypropenkonstruktion
- Nedsänkbar
- Fungerar bra i vattenbad
- Tomma ställ kan staplas
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Obs: Använd inte med flytande kväve
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Håller | Rör (25 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 12 |
| För användning med (utrustning) | 20-25 mm provrör |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B) | 12.8 x 10.5cm |
| Mått (L x B x H) | 12.8 x 10.5 x 7.2 cm |
| Längd (metrisk) | 12.8 cm |
| Visa mer |