Läs mer
Buerkle™ Provrörsställ av polypropen
Produktkod. 15101637 Handla allt Bürkle Produkter
Färg:
Vitt
Positioner:
24
60
Produktkod. 15101637
Brand: Buerkle™ 96350041
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Universal provrörsställ med retentionssystem. Gör att alla provrör kan tömmas samtidigt. Lämplig för provrör i de flesta standarddiametrar. Alfanumeriskt markerade positioner för specifik identifiering av prover. Provrörsställ med 24 förvaringsplatser utan retentionssystem.
  • PP, färgad, spricksäker
  • Ångsteriliserbar upp till +121° C
  • Mått: 246 x 104 x 64 mm∣
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Färg Vitt
Håller Rör (25 mm)
Material Polypropen
Positioner 24
Mått (L x B x H) 246 x 104 x 64 mm
Bredd (metrisk) 104 mm
Bredd (engelska) 4,09 tum.
Diameter (metrisk) öppning 25 mm