Läs mer
Hecht Karl™ Provrörsställ av polypropen
Produktkod. 10023941
Färg:
Rött
Produktkod. 10023941
Brand: Hecht Karl™ 42813120
Bara null kvar
Specifikationer
Produkttyp Provrörsställ
Färg Rött
Håller Rör (20 mm)
Material Polypropen
Positioner 40
Staplingsbar Ja
Kvantitet 5-pack
Temperaturområde (metriskt). -20 °C till +90 °C
Diameter (metrisk) öppning 20 mm