Läs mer
Kartell™ Provrör av polypropen
Produktkod. 12004598
Kapacitet (metrisk):
15 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 12004598
Brand: Kartell™ 8830304
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med monterat skruvlock utformat för att undvika kontaminering från vätskedroppar på innerytan. Kartell™ Polypropenprovrör tillgodoser provrörsbehov och är lämpliga för centrifugering.
  • Skruvlock av polyeten för läckagesäker inneslutning
  • Skruvlock finns i en mängd olika färger för klassificering
  • Mått: 16 dia. x 100 mmH
  • CE-märkning
  • IVD godkänd
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE –IVD
Beskrivning 4,000 x g
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Diameter (metrisk) 16 mm