Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Polypropen termometer skarvadapter
Produktkod. 10062554
Change view
För användning med (applikation):
För 14/20 koniska fogar
För 24/40 koniska fogar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (applikation)
10062554 För 24/40 koniska fogar
10053274 För 14/20 koniska fogar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10062554 Leverantör Bel-Art™ SP Scienceware™ Leverantörsnummer F203091716
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1365.00 SEK
    1132.00 SEK / Paket med 1
    Save 233.00 SEK
    17% Av
Beräknad leverans: 26-11-2026
Ledadaptrar har en Teflon™ PTFE-kropp med Viton™ O-ring för lufttätt vakuumarbete
  • Adaptern har ett gängat skruvlock av polypropen på toppen med en inre O-ring för djupjustering på 6-7 mm för raka skafttermometrar, glasrör och andra föremål
  • Om du roterar extraheringsmuttern tar du bort adaptern från kolven
  • Får inte autoklaveras
Specifikationer
Djup (metriskt) 6 till 7 mm
För användning med (applikation) För 24/40 koniska fogar
Inkluderar Skruvlock med inre O-ring
Material Polypropen, PTFE
Produkttyp Termometer Ledadapter
För användning med (utrustning) Termometrar med rak stam, glasrör