Läs mer
Buerkle™ Gängadapter av polypropen
Produktkod. 10014990 Handla allt Bürkle Produkter
Trådstorlek:
Extern: 2 tum grov Mauser - 64 mm (BSI)
Extern: 2 tum. BSP - 64 mm (BSI)
Invändigt: 35 mm - 2 tum (BSP )
Produktkod. 10014990
Brand: Buerkle™ 06003004
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Gängadapter av polypropen underlättar säker anslutning av pumpar och utloppskranar till en mängd olika behållare.
  • Tillverkad av polypropen
  • Byt ut anslutningarna till olika adaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med Pump-it Behållarpump
Trådstorlek Extern: 2 tum grov Mauser - 64 mm (BSI)
Färg Klart
Produkttyp Trådadapter