Läs mer
Buerkle™ Gängadapter av polypropen
Handla allt Bürkle Produkter
Trådstorlek:
Extern: 2 tum grov Mauser - 64 mm (BSI)
Extern: 2 tum. BSP - 64 mm (BSI)
Invändigt: 35 mm - 2 tum (BSP )
Beskrivning
- Tillverkad av polypropen
- Byt ut anslutningarna till olika adaptrar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polypropen |
| För användning med | Pump-it Behållarpump |
| Trådstorlek | Extern: 2 tum. BSP - 64 mm (BSI) |
| Färg | Blått |
| Produkttyp | Trådadapter |