Learn More
BRAND™ Gängadaptrar av polypropen
Artikelnummer. 10694491 Alle ansehen Brand Produkte
Change view
Click to view available options
För användning med (utrustning):
För flaskgänga GL 22
För flaskgänga GL 24-25
För flaskgänga GL 30
För flaskgänga S 40
För flaskgänga S 54
För flaskgänga S 60
För markfog NS 24/29
Packungsgröße:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. För användning med (utrustning) unitSize
10694491 För flaskgänga S 40 Varje
10480223 För markfog NS 24/29 Varje
10471183 För flaskgänga GL 22 Varje
10212371 För flaskgänga GL 24-25 Varje
10084570 För flaskgänga GL 30 Varje
10636161 För flaskgänga S 60 Varje
10592423 För flaskgänga S 54 Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10694491 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 704343
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dessa adaptrar av polypropen (PP) och etylentetrafluoreten (ETFE) är för allmänt bruk och är idealiska för användning med dispensers på flaska.
  • Gängadapter, polypropen (PP), yttergänga GL 45, för flaskgänga S 40
  • Gängadaptrar för BRAND™ Bottle Top Dispensers, polypropen, 45/40mm
  • För användning med Bottle Thread 40 S, Dispensette , Seripettor, Titrette och QuikSip Flaskspädare och dispensrar
  • Adaptrarna polypropen (PP) och etylentetrafluoretylen (ETFE) är för allmänt bruk
  • Idealisk för användning med Dispensetter flasktoppsdispensrar
  • Dessa adaptrar av polypropen och fluorpolymer (ETFE och PTFE) är för användning med BRAND™ flaskautomater och byretter
  • Dessa gängadaptrar hjälper till att maximera kompatibiliteten hos dispensrar på flaska med de flesta reagensflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Trådadapter
Material Polypropen
För användning med (utrustning) För flaskgänga S 40
Kvantitet 1 st
Trådstorlek 45 GL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.