Läs mer
BRAND™ Gängadaptrar av polypropen
Produktkod. p-8012953 Handla allt Brand Produkter
För användning med (utrustning):
För flaskgänga GL 22
För flaskgänga GL 24-25
För flaskgänga GL 30
För flaskgänga S 40
För flaskgänga S 54
För flaskgänga S 60
För markfog NS 24/29
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10480223
Brand: BRAND™ 704424
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa adaptrar av polypropen (PP) och etylentetrafluoreten (ETFE) är för allmänt bruk och är idealiska för användning med dispensers på flaska.
  • Gängadapter, polypropen (PP), yttergänga GL 45, för flaskgänga S 40
  • Gängadaptrar för BRAND™ Bottle Top Dispensers, polypropen, 45/40 mm
  • För användning med Bottle Thread 40 S, Dispensette , Seripettor, Titrette och QuikSip Flaskspädare och dispensrar
  • Adaptrarna polypropen (PP) och etylentetrafluoretylen (ETFE) är för allmänt bruk
  • Idealisk för användning med Dispensetter flasktoppsdispensrar
  • Dessa adaptrar av polypropen och fluorpolymer (ETFE och PTFE) är för användning med BRAND™ dispensrar och byretter på flaska
  • Dessa gängadaptrar hjälper till att maximera kompatibiliteten hos dispensrar på flaska med de flesta reagensflaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Trådadapter
Material Polypropen
För användning med (utrustning) För markfog NS 24/29
Kvantitet 5 Pk.
Trådstorlek 32 GL