Läs mer
Buerkle™ Gängadapter av polypropen
Produktkod. 10720763
Trådstorlek:
Extern: 2 tum grov Tri-Sure - 64 mm (BSI)
Extern: 2 tum. BSP; Utvändig 61 mm
Extern: 64 mm (BSI); Internt: DIN 51
Extern: 64 mm (BSI); Internt: DIN 60
Extern: 64 mm (BSI); Internt: DIN 61
Extern: 64 mm (BSI); Internt: DIN 71
Extern: Mauser; Internt: 2 tum (BSP )
Extern: Tri-Sure; Internt: 2 tum (BSP )
Extern: Tri-Sure; Internt: Mauser
Extern: amerikansk trummråd; Internt: 2 tum BSP
Internt: DIN 61 - 2 tum (BSP )
Invändig: 51 mm; 2 in.BSP
Invändigt: 71 mm; 2 tum (BSP )
Färg:
Blå, brun
Blått
Brun
Gul, Blå
Gult
Klart
Orange
Rött
Silver
Svart
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10720763
Brand: Buerkle™ 06001001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Gängadapter av polypropen underlättar säker anslutning av pumpar och utloppskranar till en mängd olika behållare.
  • Tillverkad av polypropen
  • Byt ut anslutningarna till olika adaptrar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Polypropen
För användning med Pump-it Behållarpump
Slangstorlek 64 mm
Trådstorlek Extern: 64 mm (BSI); Internt: DIN 71
Inkluderar Utvändig gänga 64 mm (BSI), invändig gänga DIN71
Färg Blå, brun
Produkttyp Trådadapter