Läs mer
Poulten Graf™ Gängad polypropenadapter
Beskrivning
- Åtföljande
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Trådadapter |
| Material | Polypropen |
| För användning med (utrustning) | Optifix Dispensrar |
| Kvantitet | 1 st |
| Trådstorlek | GL 32, 52 mm |