Läs mer
Ark Plas Products™ Gängad han-luer av polypropen
Produktkod. 11771976
Change view
Trådstorlek:
1/4-28 UNF
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. Trådstorlek Förpackningsstorlek
11771976 1/4-28 UNF Paket med 25
1 options
Produktkod. 11771976 Leverantör Ark Plas Products™ Leverantörsnummer LGX86PP0
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    944.92 SEK
    59.14 SEK / Paket med 25
    Save 885.78 SEK
    93% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa luers med ett brett utbud av medicinska instrument och laboratorieinstrument. Ark Plas Products™ Gängad hanluer av polypropen har koniska koniska koniska gjutna till ISO 594-1 och ISO 594-2 Standarder för 6 % luerkona för att säkerställa kompatibilitet med alla andra luers gjutna till samma standard.
  • Naturlig polypropen luers
  • Med hullingar designade utan skiljelinje för pålitlig, läckagefri användning med ett brett utbud av medicinska och laboratorieinstrument, inklusive sprutspetsar och nålar eller kranar och nålar
  • Gjuten i jungfruligt, partispårbart material
  • Ark-Plas Luer-beslag inkluderar ett stort urval av både han- och honluers tillgängliga i låsnings- eller glidspetsvarianter, såväl som låsringar, skottluers för panelmontering, gängade luers, adaptrar och pluggar
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
För användning med Flexibla slangar eller gängade portar
Min. Driftstemperatur (metrisk) -17 °C
Förpackningsmängd 25/Pk.
Portstorlek 1/4-28 UNF
Trådstorlek 1/4-28 UNF
Färg Naturlig
Max. Driftstemperatur (metrisk) 135 °C