Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Vävnadskvarn av polypropen
Beskrivning
- Konspets avsmalnar från 8,2 mm (0,33 tum) ner till 2,9 mm (0,12 tum) i en längd av 19,8 mm (0,78 tum) och har en rundad ände
- Skaftdiameter: 4,7 mm (³⁄ 16 tum)
- Ånga autoklaverbar vid 121 °C (250 °F)
Specifikationer
Specifikationer
| Objektbeskrivning | Vävnadskvarn av polypropen |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| För användning med (utrustning) | Mikrocentrifug, centrifug och malrör |
| Längd (metrisk) | 21cm |
| Material | Polypropen |