Läs mer
Fisherbrand™ Macro-Line Pipette Tips
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
1 till 5 ml
Sterilitet:
Icke-steril
Färg:
Blått
Förpackningsstorlek:
Paket med 250
Beschreibung
- Optimized cone geometry for a secure fit
- Graduation marks on tip at standard volumes
- Conical tip opening prevents drop formation at the end of the tip
- Tips made of autoclavable, non-wettable, virgin polypropylene
- Sterile packs available (beta irradiation)
Spezifikation
Spezifikation
| Volym (metrisk) | 1 till 5 ml |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Färg | Blått |
| Autoklaveringsbar | Autoclavable |
| Längd (metrisk) | 126mm |
| Certifikat och efterlevnad | ISO Standard 8655, EU-Directive 98/79/EG, competent authority code DE/CA90, EN 552/ISO 11137 and DIN EN 556, EU Directive 2002/95/EC, ISO Standard 14000 and ISO Standard 14001, ISO Standard 10993, DIN Standard 12600 |
| Steriliseringsmetod | Autoclave |
| Formatera | Bulk |
| Tipsstil | Universal |
| För användning med (utrustning) | Universal Fit |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur