Läs mer
Globe Scientific Polypropentransportrör
Produktkod. 31922850 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
5 mL
10 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
31922850 10 mL
31923450 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31922850 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 6102
Uppgradera era laboratorie-essentials med Globe Scientific
Använd kampanjkoden 27959
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Utformad för säker lagring och transport av biologiska material
  • Polypropen möjliggör fri visning av provet
  • Krosssäker och kan utsättas för frost
  • Har läckagesäkra polyetenskruvlock som kan tas bort eller tätas i ett enda varv
  • Tuben är självstående med konisk botten och formgjutna graderingar
Specifikationer
Stängningsfärg Vitt
Autoklaveringsbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 10 mL
Bottenform Konisk
Material Polypropen
Inkluderar Vit skruvlock
Kvantitet 1000/Cs.
Graderad Ja
Stängningsmaterial Polyeten
Höjd (metrisk) 92 mm
Förslutningstyp Skruvlock
Diameter (metrisk) 16 mm
Produkttyp Transporttunnel