Läs mer
Globe Scientific Polypropylene Transport Tubes
Beskrivning
- Polypropylene allows unobstructed viewing of sample
- Shatter-proof and may be exposed to freezing temperatures
- Feature leak-resistant polyethylene screw caps that can be removed or sealed in single turn
- Tube is self-standing with conical bottom and with molded graduations
Specifikationer
Specifikationer
| Stängningsfärg | Vitt |
| Kapacitet (metrisk) | 5 mL |
| Bottenform | Konisk |
| Material | Polypropen |
| Inkluderar | Vit skruvlock |
| nr per ärende | 1000 |
| Graderad | Ja |
| Stängningsmaterial | Polyeten |
| Höjd (metrisk) | 56 mm |
| Förslutningstyp | Skruvlock |
| Visa mer |