Läs mer
Multiroir™ Block av polystyrenbrickor (6), 32102PTGMB
Produktkod. 11778371
Change view
Kapacitet (metrisk):
80 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11778371 80 l Varje
1 options
Produktkod. 11778371 Leverantör Multiroir™ Leverantörsnummer 32102
Beräknad leverans: 25-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Flerfacksblock med sex brickor/lådor i olika färger passar en mängd olika sorterade förvaringsbehov. Multiroir™ Block av polypropenbrickor (6), 32102PTGMB kan utrustas med en mängd olika termoformade bikakegaller.
  • Polystyren konstruktion
  • Variegerade färger - en färg för varje bricka/låda
  • Transportabel
  • Staplingsbar
  • Olika bikakegaller för lådor tillgängliga separat
Beställningsinfo
CapacityMetric
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 80 l
Beskrivning 340 x 250 x 40 mm (intern per låda)
Färg Beige, blå, grå, grön, röd, vit, gul
Material Polystyren
Form Rektangulär
Monteringstyp Staplingsbar
Antal fack 6 fack/lådor
Produkttyp Förvaringslåda
Kvantitet 1 st.
Staplingsbar Ja
Mått (L x B x H) 365 x 266 x 310 mm (extern)
Längd (metrisk) 365 mm
Bredd (metrisk) 266 mm
Höjd (metrisk) 310 mm