Läs mer
BRAND™ Polypropylene Trays for Staining Trough
Produktkod. 12025332 Handla allt Brand Produkter
Change view
Slide Count:
20
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Slide Count Förpackningsstorlek
12025332 20 Paket med 2
1 options
Produktkod. 12025332 Leverantör BRAND™ Leverantörsnummer 474305
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    416.16 SEK
    398.38 SEK / Paket med 2
    Save 17.78 SEK
    4% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
For use with staining trough. Tray includes fold-down handle. Close fitting lid prevents evaporation.
  • Polypropylene construction
  • Includes close-fitting lid to prevent evaporation
  • Holds 20 slides
  • Tray includes fold-down handle
  • Dimensions (L x W): 76 x 26mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Bottenform Rektangulär
Färg Svart, Vit
Material Polypropen
Typ Färgningsränna
Inkluderar Lid, Tray with Fold-Down Handle
Kvantitet 2 förpackningar
Slide Count 20
Mått (L x B) 76 x 26 mm
Längd (metrisk) 76 mm
Bredd (metrisk) 26 mm