Läs mer
Buerkle™ Rörförlängning med yttergänga
Produktkod. 10540784 Handla allt Bürkle Produkter
Change view
Trådstorlek:
1/2 tum.
3/4 tum
Bredd (metrisk):
12,5 mm
18 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Trådstorlek Bredd (metrisk)
10540784 3/4 tum 18 mm
10055180 1/2 tum. 12,5 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10540784 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 85200034
I lager
Tillverkad av polypropen.
  • 152 mm lång
  • Två olika trådstorlekar tillgängliga
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EU:s livsmedel
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Polypropen
Total längd (metrisk) 152 mm
Trådstorlek 3/4 tum
Bredd (metrisk) 18 mm
Färg Black
Produkttyp Yttergänga för rörförlängning