Läs mer
Buerkle™ Rörförlängning med yttergänga
Handla allt Bürkle Produkter
Trådstorlek:
1/2 tum.
3/4 tum
Bredd (metrisk):
12.5 mm
18 mm
Beskrivning
- 152 mm lång
- Två olika trådstorlekar tillgängliga
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EU:s livsmedel |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Material | Polypropen |
| Total längd (metrisk) | 152 mm |
| Trådstorlek | 1/2 tum. |
| Bredd (metrisk) | 12.5 mm |
| Produkttyp | Yttergänga för rörförlängning |