Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Färg | Lila |
| Håller | Rör (15 till 50 ml), Tubes (16 to 30 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 12 |
| Form | Rektangulära, rundade hörn |
| Staplingsbar | Ja, när det är tomt |
| Sterilitet | Icke-steril |
| För användning med (utrustning) | 15 to 50 mL Tubes |
| Kvantitet | 1 st |
| Visa mer |